L0382
Lipase from porcine pancreas
Type VI-S, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
Szinonimák:
PPL, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type VI-S
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥20,000 units/mg protein
összetétel
Protein, 40-70%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in lipase inhibition assay with plant extracts
- in in vitro digestion gelatinized starch/fiber mixtures
- with simulated intestinal fluid to mimic the digestive tract condition of by L. fermentum PC1 in fermented oats
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance