62310
Lipase from Rhizopus niveus
powder (fine), ≥1.5 U/mg
Szinonimák:
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus (Rhizopus niveus)
Minőségi szint
form
powder (fine)
specifikus aktivitás
≥1.5 U/mg
molekulatömeg
Mr ~83000
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1