L4777
Lipase acrylic resin
≥5,000 U/g, recombinant, expressed in Aspergillus niger
Szinonimák:
Novozyme 435
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Aspergillus niger
Minőségi szint
form
solid
specifikus aktivitás
≥5,000 U/g
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
matrix
macroporous acrylic resin
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a catalyst to carry out the esterification of pLACT with butyric acid
- as an additive in fully hydrogenated canola oil (FHCO) and high oleic sunflower oil (HOSO) blend for enzymatic interesterification
- to study its effect on the degree of oleic acid conversion upon esterification
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1