62335
Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp.
lyophilized, powder, ≥1200 U/mg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Pseudomonas spp.)
Minőségi szint
form
powder
minőség
lyophilized
specifikus aktivitás
≥1200 U/mg
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.