L0777
Lipase from Aspergillus oryzae
solution, ≥100,000 U/g, white, beige
Szinonimák:
AOL, Lipolase 100L
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae)
Minőségi szint
form
solution
specifikus aktivitás
≥100,000 U/g
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
technika/technikák
cell based assay: suitable
szín
beige
white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Általános leírás
Lipase is derived from Aspergillus oryzae by ammonium sulfate precipitation and chromatography.Lipases or triacylglycerol acyl hydrolases are a group of hydrolase enzymes that are usually found in humans and animals with monogastric stomachs. Lipase enzymes are generally formed in the pancreas and stomach where they aid in fat and lipids digestion.(2)
Alkalmazás
- as a control enzyme in activity assays
- as a component in lipolase stock solution for the hydrolysis experiments
- to incubate scaffolds for lipase-accelerated degradation experiments
- as the lipolytic enzyme standard to detect lipolytic enzymatic activity via chromogenic agar plates and zymography
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
antitest
enzim
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1