Fontos dokumentumok
L4277
Lipase from Aspergillus oryzae
≥20,000 U/g
Szinonimák:
Palatase® 20,000L
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥20,000 U/g
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the partial digestion of triacylglycerols (TAG)
- in the digestion of (12-ricinoleoylricinoleoyl)diricinoleoylglycerol (RRRR) present in castor oil
- in the hydrolysis of linseed oil
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)