ABS547
Anti-Pancreatic Lipase/PNLIP Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Pancreatic triacylglycerol lipase, PL, PTL, Pancreatic lipa, Pancreatic Lipase/PNLIP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
neutralization: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PNLIP(5406)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected both wild-type and W340X mutated recombinant human pancreatic lipase-related protein-2 (PLRP2) in culture media and lysates from transfected 293T and COS-7 cells (Xiao, X., et al. (2011) J. Biol. Chem. 286(30):26353-26363).
Neutralizing Analysis: A representative lot inhibited colipase-dependent pancreatic lipase-related protein-2 (PLRP2) enzymatic activity in pancreas extracts from 4-day old mice (D′Agostino D, and Lowe ME. (2004) J. Nutr. 134(1):132-134).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Pancreatic Lipase/PNLIP in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1