Fontos dokumentumok
C1184
Cellulase from Aspergillus niger
powder, ≥0.3 units/mg solid
Szinonimák:
1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan 4-glucanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥0.3 units/mg solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Cellulase belongs to the family of glycoside hydrolase, which is secreted by various cellulolytic microorganisms.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.