Fontos dokumentumok
30058
Lipase Substrate
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-(glutaric acid 6-methylresorufin ester)
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
ethanol: soluble (10mg/mL)
fluoreszcencia
λex 529 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCC(COC(=O)CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C(C)=C3Oc2c1)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69NO8/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-31-50-34-38(51-32-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)35-52-43(48)25-24-26-44(49)53-37-27-28-39-42(33-37)54-45-36(3)41(47)30-29-40(45)46-39/h27-30,33,38H,4-26,31-32,34-35H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYOMYGYHAZESGQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?