Fontos dokumentumok
62287
Lipase A Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae
powder, beige, ~2 U/mg
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Aspergillus oryzae
Minőségi szint
Forma
powder
specifikus aktivitás
~2 U/mg
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szín
beige
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)