Merck
62298
Sigma-Aldrich
Lipase from Mucor miehei
powder, slightly brown, ~1 U/mg
Szinonimák:
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Forma
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
~1 U/mg
szín
slightly brown
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Alkalmazás
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mucor miehei lipase hydrolizes triglycerides and catalyzes the synthesis of esters from glycerol and long-chain fatty acids in vitro. Tri-, di-, and monoglycerides are hydrolyzed (in decreasing order of rate).
Egység definíció
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol oleic acid per minute at pH 8.0 and 40 °C (triolein, Cat. No. 62314 as substrate)
Egyéb megjegyzések
Characterization; In the synthesis of fatty hydroxamic acids; Esterification
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B. Huge-Jensen et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 65, 905-905 (1988)
P.A.S.S. Marques et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 55, 25-25 (1992)
B. Huge-Jensen et al.
Lipids, 22, 559-559 (1987)
F. Servat et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 67, 646-646 (1990)
P L Okorokov et al.
Fiziologiia cheloveka, 38(6), 105-112 (2013-02-12)
Food behavior disorderes (high fat diet) and systematic strong drinks use could be the most important causes of excess intake of intestinal endotoxin (ET) in circulation (endotoxin aggression development) and induction of inflammation. In this work we investigated antiendotoxin immunity