Fontos dokumentumok
62288
Lipase B Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae
powder, beige, ~9 U/mg
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Aspergillus oryzae
Minőségi szint
Forma
powder
specifikus aktivitás
~9 U/mg
molekulatömeg
33 kDa
szín
beige
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard to characterize the enzymatic properties of D5-CalB
- as an efficient biocatalyst to start the reaction to obtain (R)-ester via esterification of racemic secondary alcohol
- to investigate a “green” recycling route for polybutylene succinate (PBS) based on reactive extrusion
- to compare the esterification yield with adsorbed CaLB (aCaLB) and covalently immobilized CaLB (cCaLB)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Candida antarctica lipase B (CALB) possesses wide substrate specificity, high activity and high enantioselectivity, hence it is considered as a major enzyme in biotechnology. It also has the capability to perform in aqueous and non-aqueous reaction environments. CALB is used in transesterification, kinetic resolution and polymerization reactions.
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).