Fontos dokumentumok
BCR693
Human pancreatic Lipase (from pancreatic juice)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
clinical
Formátum
matrix material
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR693
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Danger
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3