Fontos dokumentumok
N2752
4-Nitrophenyl palmitate
lipase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
p-Nitrophenyl palmitate, Hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl palmitate, lipase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(24)27-21-18-16-20(17-19-21)23(25)26/h16-19H,2-15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)