Merck
534803
Sigma-Aldrich
Amano Lipase M from Mucor javanicus
≥10,000 U/g, pH 7.0, 40 °C (Optimum pH and temperature)
Méret kiválasztása
10 G
18 800,00 Ft
50 G
44 800,00 Ft
18 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
18 800,00 Ft
50 G
44 800,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.22
18 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥10,000 U/g, pH 7.0, 40 °C (Optimum pH and temperature)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Alkalmazás
Amano Lipase M from Mucor javanicus has been used:
  • as a component in calcium alginate beads or immobilization to study its efficiency and stability in the biocatalytic synthesis of butyl butyrate in aqueous media[1]
  • as a component in calcium alginate beads for transmission electron microscope (TEM) imaging[1]
  • in immobilization to study its efficiency in ester synthesis and to evaluate its catalytic behavior[2]
  • in catalyzing Michael addition reactions of pyrimidine derivatives to disaccharide acrylates[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Amano lipase M is capable of catalyzing Michael addition of pyrimidine with disaccharide acrylates in organic media.[3]
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Biolubricant production under zero-waste Moringa oleifera Lam biorefinery approach for boosting circular economy
Barbosa MS, et al.
Industrial Crops and Products, 113542-113542 (2021)
Hong-Xia Dai et al.
Biotechnology letters, 28(18), 1503-1507 (2006-09-07)
The Michael addition of fluorouracil (0.01 mol), uracil (0.01 mol), thymine (0.01 mol) to disaccharide acrylates (0.03 mol) was carried out in pyridine (20 ml) at 50 degrees C for 72 h with lipase M from Mucor javanicus (200 mg).
Mika Henrikki Sipponen et al.
Nature communications, 9(1), 2300-2300 (2018-06-14)
Dehydration reactions proceed readily in water-filled biological cells. Development of biocatalysts that mimic such compartmentalized reactions has been cumbersome due to the lack of low-cost nanomaterials and associated technologies. Here we show that cationic lignin nanospheres function as activating anchors