Merck
SRE0028
Sigma-Aldrich
Lipase from human pancreas
Szinonimák:
Lipase from human pancreas, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Enzyme Commission szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.54
form
lyophilized powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Pancreatic lipase fulfills a key function in dietary fat absorption by hydrolyzing triglycerides into diglycerides, and subsequently into monoglycerides and free fatty acids.
Kiszerelés
100 units in glass bottle
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2