Fontos dokumentumok
437707
Sigma-Aldrich
Lipase, Chromobacterium viscosum
Szinonimák:
Lipase, Chromobacterium viscosum
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Forma
solid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥2500 units/mg dry wt.
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
pI 
(1) 3.7, (2) 7.3
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Általános leírás
Native lipase from Chromobacterium viscosum. Catalyzes hydrolysis of triglycerides to glycerol and fatty acids.
Native lipase from Chromobacterium viscosum. Catalyzes the hydrolysis of triglycerides to glycerol and fatty acids. Has a pI of 3.7 and 7.3.
Note: 1 KU = 1000 units.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1.0 µmol fatty acids from olive oil per min at 37°C, pH 8.0.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Reconstitute in 100 mM potassium phosphate buffer, pH 8.0, containing 1 mg/ml BSA.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1