Merck
SRE0049
Sigma-Aldrich
Lipase from porcine pancreas
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
Szinonimák:
PPL, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥20,000 units/mg protein
összetétel
Protein, 40-70% biuret
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Alkalmazás
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lipase is a hydrolytic enzyme produced by various tissues. This enzyme catalyzes the hydrolysis of triacylglycerols to yield glycerol and free fatty acids, which is a rate-limiting for the exclusion of lipoprotein triglycerides from the circulation. It is associated with certain metabolic diseases, including obesity and familial combined hyperlipidemia.
Lipases catalyze the hydrolysis of esters in aqueous solutions and the synthesis of esters in non-aqueous solutions. They also produce hydroxyl and carboxylic groups through the hydrolysis of ester linkages in poly(ethylene terephthalate).
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Egység definíció
One unit will hydrolyze 1.0 microequivalent of fatty acid from a triglyceride in 1 hr at pH 7.7 at 37 °C using olive oil.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lipoprotein lipase.
Eckel R H
The New England Journal of Medicine, 320(16), 1060-1068 (1989)
8th International Symposium on Atherosclerosis., 265-267 (1989)