Fontos dokumentumok
N9876
4-Nitrophenyl butyrate
lipase substrate, chromogenic, esterase substrate, ≥98%, liquid
Szinonimák:
p-Nitrophenyl butyrate, Butyric acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl butyrate, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
sűrűség
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-2-3-10(12)15-9-6-4-8(5-7-9)11(13)14/h4-7H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVDUMIQZEUTAGK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate for esterase activity in monocyte-derived macrophage cell line in response to polyethylene
- as a substrate for mycobacterial phospholipase A and mycobacterial cutinase activity
- as a substrate to determine the effect of buffers and solvents on human carboxylesterase
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)