PHR2658
Sodium Sulfate Anhydrous
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Sodium Sulfate Anhydrous
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1614807
API-család
sodium sulfate
form
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1000 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)