Fontos dokumentumok
1.06639
Supelco
Sodium sulfate
anhydrous granulated for organic trace analysis EMSURE®
About This Item
Lineáris képlet:
Na2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-820-9
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (acidimetric)
Forma:
solid
oldhatóság:
200 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
veszteség
≤ 0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
oldhatóság
200 g/L
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
1400‑1600 kg/m3
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Appearance: small crystals
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.5 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Slide 1 of 2
1 of 2