Fontos dokumentumok
1.06649
Supelco
Sodium sulfate
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
About This Item
Lineáris képlet:
Na2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-820-9
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (alkalimetric)
98.5-101% dry basis (alkalimetric)
form
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
veszteség
≤0.5% loss on drying, 130 °C
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
1400‑1600 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
kation nyomok
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Kapcsolódás
Replaces: SX0761-20
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): 98.5 - 101.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Acidity or alkalinity: passes test
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.2 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.5 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Protocols
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.