Fontos dokumentumok
76686
Supelco
Arsenic(V) Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L As(V) in H2O (nominal concentration)
Szinonimák:
ICP Standard for Arsenic(V)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L As(V) in H2O (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
  • Speciation of inorganic arsenic(III) and arsenic(V): A study utilized dual-cloud point extraction combined with inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES) to accurately differentiate between arsenic(III) and arsenic(V) in environmental samples. This approach is essential for precise contamination assessment and environmental monitoring (Wen and Zhu, 2018).
  • Effects of steaming on contaminants of emerging concern levels in seafood: This research assessed how cooking processes like steaming affect the levels of arsenic in seafood, utilizing arsenic standards to measure the reduction of contaminants. Such studies are crucial for ensuring food safety and public health guidelines (Barbosa et al., 2018).
  • Differential determination of arsenic (III) and total arsenic with L-cysteine as prereductant using a flow injection non-dispersive atomic absorption device: This technique facilitates the precise differentiation of arsenic forms in samples, critical for accurate risk assessment and regulatory compliance in pharmaceutical manufacturing (Yin et al., 1996).
Analízis megjegyzés
1 g/L As(V) in water, prepared with high purity As2O5 and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)