Fontos dokumentumok
S9627
Sodium sulfate
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
veszteség
≤0.5% loss on drying
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
mp
884 °C (lit.)
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Iron Phosphate Purification: Sodium sulfate is involved in methods for removing impurities from chemical compounds. A recent study focused on developing a technique to remove sodium sulfate from iron phosphate, which is crucial for producing high-purity materials for various industrial applications. This research highlights sodium sulfate′s role in refining chemical processes and improving product quality (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)