Fontos dokumentumok
71959
Sodium sulfate
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Disodium sulfate, Sodium sulphate, Sulfuric acid disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.0005% total nitrogen (N)
veszteség
≤0.2% loss on ignition, 900 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
884 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.020
λ: 280 nm Amax: 0.018
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1