Fontos dokumentumok
204447
Sodium sulfate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Bisodium sulfate, Dibasic sodium sulfate, Disodium sulfate
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
884 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: insoluble(lit.)
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)