Fontos dokumentumok
P3786
Potassium phosphate dibasic
ACS reagent, ≥98%
Szinonimák:
Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
Teszt
≥98%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.01% Insoluble matter
veszteség
≤1.0% loss on drying, 105°C
pH
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.