Merck
P8584
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate dibasic solution
1.0 M
Szinonimák:
Dipotassium phosphate
Méret kiválasztása
1 L
24 400,00 Ft
4 L
74 200,00 Ft
24 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
24 400,00 Ft
4 L
74 200,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HK2O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
24 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
1.0 M
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[O-]P([O-])(O)=O.[K+].[K+]
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Potassium phosphate dibasic solution has been used to prepare convenient stock solution for making phosphate buffers.[1][2]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and Properties of Biocompatible Water-Soluble Silica-Coated CdSe/ZnS Semiconductor Quantum Dots
Gerion D, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 37, 8861-8871 (2016)
Low nanoliter acoustic transfer of aqueous fluids with high precision and accuracy of volume transfer and positional placement
Harris D, et al.
Journal of the Association for Laboratory Automation, 13, 97-102 (2008)
Ming Ye et al.
Biosensors & bioelectronics, 73, 208-213 (2015-06-17)
Several volatile organic compounds (VOCs) are released from human breath or skin. Like chemical substances in blood or urine, some of these vapors can provide valuable information regarding the state of the human body. A highly sensitive acetone biochemical gas
Audrey Beaussart et al.
ACS nano, 8(10), 10723-10733 (2014-10-07)
A variety of bacterial pathogens use nanoscale protein fibers called type IV pili to mediate cell adhesion, a primary step leading to infection. Currently, how these nanofibers respond to mechanical stimuli and how this response is used to control adhesion
Ragnar Thomsen et al.
Drug testing and analysis, 7(7), 565-576 (2014-10-28)
Synthetic cannabimimetic agents are a large group of diverse compounds which act as agonists at cannabinoid receptors. Since 2004, synthetic cannabinoids have been used recreationally, although several of the compounds have been shown to cause severe toxicity in humans. In
Protocols
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
This procedure may be used for all Catalase products.
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Összes mutatása