Fontos dokumentumok
P5504
Potassium phosphate dibasic trihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Szinonimák:
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Dipotassium phosphate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
Forma
powder or crystals
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.