5.43840
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous
for HPLC LiChropur™
Szinonimák:
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous, Sodium biphosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
pH
4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
oldhatóság
850 g/L
térfogatsúly
940 kg/m3
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- For the mobile phase in RP-HPLC for the simultaneous determination of pyridoxine hydrochloride and meclizine hydrochloride in pharmaceutical formulations.
- In the heparin hydrolysis.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.