Fontos dokumentumok
1551128
USP
Dibasic potassium phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Potassium phosphate dibasic, Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dibasic potassium phosphate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)