Fontos dokumentumok
1.05099
Supelco
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HK2O4P · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-834-5
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (acidimetric)
Forma:
solid
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
solid
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
térfogatsúly
800 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Kapcsolódás
Replaces: PX1571; PX1571-1; PX1571-20
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 9.1 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.1 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1