Fontos dokumentumok
1.00441
Supelco
Nitric acid
65%, Suprapur®
Szinonimák:
Nitric acid solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Nitric acid 65%, Suprapur®
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
gőznyomás
9.4 hPa ( 20 °C)
Teszt
65%
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
sűrűség
1.39 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Kapcsolódás
Replaces: 441; 441-3; 441-2
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 65.0 %
Chloride (Cl): ≤ 50 ppb
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppb
Sulphate (SO₄): ≤ 200 ppb
Ag (Silver): ≤ 0.5 ppb
Al (Aluminium): ≤ 10.0 ppb
As (Arsenic): ≤ 0.5 ppb
Au (Gold): ≤ 0.1 ppb
Ba (Barium): ≤ 0.5 ppb
Be (Beryllium): ≤ 0.5 ppb
Bi (Bismuth): ≤ 0.5 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10.0 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppb
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppb
Cr (Chromium): ≤ 1.0 ppb
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppb
Fe (Iron): ≤ 2.0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0.1 ppb
Ge (Germanium): ≤ 0.1 ppb
Hg (Mercury): ≤ 1.0 ppb
In (Indium): ≤ 0.5 ppb
K (Potassium): ≤ 10.0 ppb
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10.0 ppb
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppb
Mo (Molybdenum): ≤ 0.5 ppb
Na (Sodium): ≤ 10.0 ppb
Ni (Nickel): ≤ 5.0 ppb
Pb (Lead): ≤ 2.0 ppb
Pt (Platinum): ≤ 0.5 ppb
Sb (Antimony): ≤ 0.5 ppb
Sn (Tin): ≤ 0.5 ppb
Sr (Strontium): ≤ 0.5 ppb
Ti (Titanium): ≤ 1.0 ppb
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppb
V (Vanadium): ≤ 0.5 ppb
Zn (Zinc): ≤ 2.0 ppb
Zr (Zirconium): ≤ 1.0 ppb
Residue on ignition (as sulphate): ≤ 2 ppm
Actual analysis values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range
The actual values are subject to unavoidable systematic
variations in this concentration range.
Jogi információk
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
A gyógyszerekben lévő elemi szennyeződések ellenőrzése analitikai módszerekkel és anyagokkal a betegek biztonsága érdekében.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Összes mutatása
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.