Fontos dokumentumok
504971
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Discovery® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
a címkézés mértéke
12% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
300 m2/g
felület bevonatolás
3 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
operating pH range
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent reproducibility
- Exceptional peak shape for basic and acidic analytes
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Separation of peptides and small proteins
- Lower hydrophobicity than many comparable C18 columns, providing faster analysis
Jogi információk
Alkalmazás
előtét patron
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.