Fontos dokumentumok
70221
Ammonium formate
eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0%
Szinonimák:
Formic acid ammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
eluent additive for LC-MS
Minőségi szint
leírás
anionic
Teszt
≥99.0% (calc. on dry substance, NT)
≥99.0%
form
crystals
minőség
LiChropur™
technika/technikák
LC/MS: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
<2% water
izzítási maradék (900 °C)
<0.1% (as SO4)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
119-121 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Ammonium formate has been used in the separation of non-steroidal anti-inflammatory drugs and of oligosaccharide mixtures using capillary electrochromatography. It is also used in the analysis of phosphatidylserines, triacylglycerols and triacylglycerol oxidation products, and oligogalacturonic acids using HPLC and HPLC-MS methods.
Jogi információk
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Pesticide residue analysis of 331 pesticides and 44 metabolites in cabbage samples using Supel™ QuE QuEChERS mixes and Purospher® STAR RP-18e column.
Protocols
Separation of Sorbitol; Mannitol
Separation of null
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.