Fontos dokumentumok
73594
Ammonium acetate
LiChropur™, eluent additive for LC-MS
About This Item
Javasolt termékek
grade
eluent additive for LC-MS
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
Teszt
≥99.0% (calc. on dry substance, T)
form
solid
minőség
LiChropur™
technika/technikák
LC/MS: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤1% water
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
pH
6.2-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
N.CC(O)=O
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.015
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
alkalmasság
passes test for LC-MS
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
mobil fázis alkotórész
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Protocols
Separation of Sorbitol; Mannitol
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Separation of null
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
Chromatograms
application for HPLCapplication for UHPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.