Merck
399388
Sigma-Aldrich
Formic acid
greener alternative
ACS reagent, ≥88%
About This Item
Lineáris képlet:
HCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.03
Beilstein:
1209246
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
pH:
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.6 (vs air)
gőznyomás
44.8 mmHg ( 20 °C)
leírás
dilution test passes test
Teszt
≥88%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
robbanási határérték
57 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.4% Acetic acid
párolgási maradék
≤0.002%
szín
APHA: ≤15
törésmutató
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
sulfite (SO32-): passes test
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Alkalmazás
Reductant used in iron-catalyzed, greener reduction of aldehydes to alcohols .
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.4 °F
Lobbanási pont (C)
48 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Carbon dioxide as a raw material: the synthesis of formic acid and its derivatives from CO2.
Leitner W.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 34(20), 2207-2221 (1995)
T Kitamoto et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 57(2), 230-236 (1987-08-01)
The purpose of this study was to design a method by which immunoperoxidase staining can be applied to formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections to demonstrate amyloid deposits in cerebral and systemic amyloidotic tissues. We used anti-prion protein, anti-beta-protein, anti-amyloid A, and
Modification of Pd for formic acid decomposition by support grafted functional groups.
Jones S, et al.
Catalysis, Structure & Reactivity, 1(1), 19-24 (2015)
Advances in Direct Formic Acid Fuel Cells: Fabrication of Efficient Ir/Pd Nanocatalysts for Formic Acid Electro-Oxidation.
Al-Akraa IM, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 10, 3282-3290 (2015)
Raman spectral study of 'neat' formic acid and aqueous and organic solutions of formic acid.
Bartholomew RJ and Irish DE.
Journal of Raman Spectroscopy, 30(4), 325-334 (1999)