Merck
1.00263
SAFC
Formic acid
98-100%, EMPROVE® ESSENTIAL
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-579-1
gőzsűrűség
1.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
44.8 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
≥98% (alkalimetric)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
robbanási határérték
12-38 % (v/v)
57 %
koncentráció
98-100%
technika/technikák
API processing | polymorph screening: suitable
API processing | salt formation: suitable
törésmutató
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 49.5 °C
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
sulfite (SO32-): ≤0.002%
kation nyomok
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Formic acid can be used as acidifying agent and buffer component in a variety of pharmaceutical formulations and processes.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
121.1 °F
Lobbanási pont (C)
49.5 °C