Fontos dokumentumok
1.11670
Supelco
Formic acid 98-100%
Suprapur®
Szinonimák:
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-579-1
NACRES:
NB.21
koncentráció:
≤100% in formic acid
grade:
for inorganic trace analysis
pH:
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.6 (vs air)
gőznyomás
44.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98% (acidimetric)
98-100%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
robbanási határérték
12-38 % (v/v)
57 %
koncentráció
≤100% in formic acid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
törésmutató
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 49.5 °C
oldhatóság
soluble (Water: miscible in all proportions)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1000 ppb
phosphate, phosphite (as PO43-): ≤100 ppb
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤500 ppb
kation nyomok
Ag: ≤0.5 ppb
Al: ≤5 ppb
As: ≤1 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤1 ppb
Be: ≤0.5 ppb
Bi: ≤0.5 ppb
Ca: ≤10 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤1 ppb
Cu: ≤1 ppb
Fe: ≤5 ppb
Ga: ≤0.5 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hg: ≤1 ppb
In: ≤0.5 ppb
K: ≤5 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Mg: ≤2 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤5 ppb
Ni: ≤1 ppb
Pb: ≤1 ppb
Pd: ≤1 ppb
Pt: ≤1 ppb
Sb: ≤1 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.5 ppb
U: ≤0.5 ppb
V: ≤0.5 ppb
Zn: ≤5 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
SMILES string
OC=O
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Identification of in vivo metabolites of Citri Sarcodactylis Fructus by UHPLC-Q/Orbitrap HRMS.: This study used advanced chromatographic techniques to identify and analyze metabolites, demonstrating the application of formic acid in enhancing detection sensitivity and accuracy in analytical chemistry (Deng et al., 2023).
  • Phosphorus recovery from aqueous product of hydrothermal carbonization of cow manure.: Research explored the recovery of phosphorus from hydrothermally carbonized cow manure, where formic acid played a crucial role in the chemical analysis and enhancement of recovery processes (Qaramaleki et al., 2023).
  • Identification and quality evaluation of Chinese rice wine using UPLC-PDA-QTOF/MS with dual-column separation.: Demonstrates formic acid′s role in optimizing the chromatographic profiles of complex organic compounds in beverages, thereby aiding in their quality assessment and standardization (Xiang et al., 2023).
Kapcsolódás
Replaces: 11670-1; 11670
Jogi információk
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
121.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49.5 °C - closed cup
Cikkek
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A gyógyszerekben lévő elemi szennyeződések ellenőrzése analitikai módszerekkel és anyagokkal a betegek biztonsága érdekében.