Fontos dokumentumok
919381
CCW16
≥95%
Szinonimák:
N-Benzyl-2-chloro-N-(4-(4-methoxyphenoxy)phenyl)acetamide, E3 ubiquitin ligase ligand, Ligand for PROTAC® research, RNF4-targeting ligand
About This Item
Javasolt termékek
ligand
CCW16
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=C(OC2=CC=C(N(CC3=CC=CC=C3)C(CCl)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C22H20ClNO3/c1-26-19-11-13-21(14-12-19)27-20-9-7-18(8-10-20)24(22(25)15-23)16-17-5-3-2-4-6-17/h2-14H,15-16H2,1H3
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Covalent Ligand Screening Uncovers a RNF4 E3 Ligase Recruiter for Targeted Protein Degradation Applications
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.