Merck
797359
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)dibenzoic acid
Szinonimák:
TPE-CA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H20O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
420.46
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥98%
Minőségi szint
form
solid
SMILES string
O=C(O)C(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C28H20O4/c29-27(30)23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(18-14-22)28(31)32/h1-18H,(H,29,30)(H,31,32)/b26-25+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTTUYJXPONEHGK-OCEACIFDSA-N
Alkalmazás
TPE-CA is an aggregation-induced emission (AIE) dye for esterification with hydroxyl and amino groups.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.