Fontos dokumentumok
T150
(−)-Thalidomide
>98%, solid
Szinonimák:
S(−)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Javasolt termékek
ligand
thalidomide
Teszt
>98%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]23/D −62.6°, c = 2 in DMF(lit.)
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
kezdeményező
Celgene
SMILES string
O=C1CC[C@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEJJHQNACJXSKW-VIFPVBQESA-N
Géninformáció
human ... LITAF(9516) , TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.