Fontos dokumentumok
214000
TEMPO
98%
Szinonimák:
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical, TEMPO
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
36-38 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalytic oxidant for copper-catalyzed, greener oxidation of alcohols under aerobic conditions.
- As a catalytic oxidant in the iodobenzene diacetae oxidation of nerol to neral.
- For trapping the styrenyl radical generated from benzoyl peroxide during nitroxide-mediated radical polymerization of styrene.
- In the carboxylation of water-resistant nanofibrillated cellulose (NFC) films.
Copper(I)/TEMPO-catalyzed aerobic oxidation of primary alcohols to aldehydes with ambient air
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.