Fontos dokumentumok
523380
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
97%
Szinonimák:
4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde, 4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, p-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Teszt
97%
mp
66-70 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,10H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZQDUXAJFTWMDT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 4,4,5,5-tetramethyl-2-{4-[(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl}imidazolidine-1,3-diol
- 5,10,15-triphenyl-20-{4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl}porphyrin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)