Merck
04067
Sigma-Aldrich
Fmoc-6-Ahx-OH
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
6-(Fmoc-amino)caproic acid, 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H23NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.41
Beilstein:
5883220
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
szín
white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23NO4/c23-20(24)12-2-1-7-13-22-21(25)26-14-19-17-10-5-3-8-15(17)16-9-4-6-11-18(16)19/h3-6,8-11,19H,1-2,7,12-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPCPONSZWYDXRD-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sergej Karel et al.
Carbohydrate polymers, 201, 300-307 (2018-09-23)
New materials based on molecules naturally occurred in body are assumed to be fully biocompatible and biodegradable. In our study, we used hyaluronic acid (HA) modified with peptides, which meet all this criterion and could be advantageously used in tissue
Jing Han et al.
Molecular pharmaceutics, 15(7), 2840-2856 (2018-05-26)
GLP-1 analogs suffer from the main disadvantage of a short in vivo half-life. Lithocholic acid (LCA), one of the four main bile acids in the human body, possesses a high albumin binding rate. We therefore envisioned that a LCA-based peptide
Christos Kontos et al.
Nature communications, 11(1), 5981-5981 (2020-11-27)
Targeting a specific chemokine/receptor axis in atherosclerosis remains challenging. Soluble receptor-based strategies are not established for chemokine receptors due to their discontinuous architecture. Macrophage migration-inhibitory factor (MIF) is an atypical chemokine that promotes atherosclerosis through CXC-motif chemokine receptor-4 (CXCR4). However