Merck
494011
Sigma-Aldrich
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
Szinonimák:
(p-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane, 1-(p-Bromophenyl)-2-trimethylsilylacetylene, 1-Bromo-4-(2-trimethylsilylethynyl)benzene, 1-Bromo-4-(trimethylsilylethynyl)benzene, 1-Bromo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 2-(p-Bromophenyl)-1-trimethylsilylacetylene, 4-(Trimethylsilylethynyl)phenyl bromide, [(4-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane, [1-(4-Bromophenyl)-2-trimethylsilyl]acetylene, [2-(4-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
61-63 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane can be synthesized by the palladium catalyzed reaction between 4-bromo-1-iodobenzene and trimethylsilylacetylene. It undergoes Buchwald-Hartwig coupling with para-substituted diphenylamines.
Alkalmazás
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane may be used to synthesize:
  • 1-bromo-4-ethynylbenzene
  • 4-(4-bromophenyl)-3-butyn-2-one
  • 4-ethynyl-4′-tert-butylbiphenyl
  • 1,4-bis[2-(4-bromophenyl)ethynyl]-2,5-dihexylbenzene
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Probing surface-adlayer conjugation on organic-modified Si (111) surfaces with microscopy, scattering, spectroscopy, and density functional theory.
Kellar JA, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(7), 2919-2927 (2009)
Experimental and computational probes of the space in a self-assembled capsule.
Ajami D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(24), 8934-8936 (2006)
Tunable, strongly-donating perylene photosensitizers for dye-sensitized solar cells.
Mathew S and Imahori H.
Journal of Materials Chemistry, 21(20), 7166-7174 (2011)
Synthesis and Solid-State Investigations of Oligo-Phenylene-Ethynylene Structures with Halide End-Groups.
Jenny NM, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(14), 2738-2747 (2012)
Enantioselective synthesis of both enantiomers of various propargylic alcohols by use of two oxidoreductases.
Schubert T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(22), 4181-4187 (2001)