Fontos dokumentumok
777323
Cy5-azide
95% (HPLC)
Szinonimák:
Cy5 Azide Fluorescent Probe
Teszt
95% (HPLC)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
ε (extinction coefficient)
251,000
fluoreszcencia
λex 647 nm; λem 663 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C=C/C=C(N2CCCS([O-])(=O)=O)\C(C)(C)C3=C2C=CC(S([O-])(=O)=O)=C3)=[N+](CCCCCC(NCCCN=[N+]=[N-])=O)C4=C1C=C(S([O-])(=O)=O)C=C4.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C37H48N6O10S3.2C6H15N/c1-36(2)29-25-27(55(48,49)50)16-18-31(29)42(22-10-6-9-15-35(44)39-20-11-21-40-41-38)33(36)13-7-5-8-14-34-37(3,4)30-26-28(56(51,52)53)17-19-32(30)43(34)23-12-24-54(45,46)47;2*1-4-7(5-2)6-3/h5,7-8,13-14,16-19,25-26H,6,9-12,15,20-24H2,1-4H3,(H3-,39,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53);2*4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJSWGOLBDDXJQO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Solubility: DMSO, DMF, MeOH
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.
A fluoreszcencia élettartam mérés előnyös az intenzitás alapú mérésekkel szemben. Alkalmazásai közé tartoznak a fluoreszcencia élettartam-mérések, az érzékelés és az FLI.
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.