Fontos dokumentumok
115533
CDI
≥90.0% (proton, NMR), for peptide synthesis
Szinonimák:
1,1′-Carbonyldiimidazole
About This Item
Javasolt termékek
product name
CDI, reagent grade
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (proton, NMR)
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
117-122 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.