203112
Biotin-NHS
Szinonimák:
Biotin-NHS, Biotin N-hydroxysuccinimide Ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥90% (NMR)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMXHPSHLTSZXKH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3