Merck
68742
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfone
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
(Methylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)methane, Phenyl methyl sulfone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SO2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.20
Beilstein:
1906914
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
crystals
mp
85-87 °C
funkcionális csoport
sulfone
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Egyéb megjegyzések
Versatile building block for the construction of diverse functionalities
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
M. Julia et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1646-1646 (1978)
M. Julia et al.
Tetrahedron Letters, 277-277 (1976)
Shaofang Sun et al.
Water research, 156, 1-8 (2019-03-22)
Very recently, several studies have found that homogeneous reducing agents (e.g., sodium thiosulfate (Na2S2O3), and sodium sulfite (Na2SO3)) can activate ferrate to enhance the degradation of selected contaminants. In this work, it was found that heterogeneous carbon nanotube (CNT) could
M.C. Mussatto et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 260-260 (1980)
Dandan Rao et al.
Water research, 188, 116481-116481 (2020-10-12)
Although permanganate activation by sodium sulfite (Mn(VII)/Na2SO3) has shown great potential for rapid abatement of organic contaminants, the limited reactivity under alkaline conditions and undesirable Mn residual may prevent its widespread application. To solve these challenges, calcium sulfite (CaSO3) was